Learn More
Molecular Probes™ FluxOR™ Potassium Ion Channel Assay
Ensayo de canal de iones de potasio FluxOR™
922.00€ - 5710.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
---|---|
Método de detección | Fluorescente |
Para utilizar con (aplicación) | Ensayo de potasio |
Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia, Lector de microplacas |
Tipo de colorante | Indicador de potasio |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10646474
|
Molecular Probes™
F10016 |
10 microplacas |
922.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10011874
|
Molecular Probes™
F10017 |
100 microplacas |
5710.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Canal K+ específico: mida el flujo de iones en ambos canales de potasio activados por ligando y voltaje
- Rápido: realice cribados en modo de alto rendimiento con resultados reproducibles y excelente relación S/N sin colorante desactivador
- Farmacológicamente relevante: los bloqueadores conocidos muestran inhibición dependiente de la dosis en una gran ventana de señal
El ensayo de canal de iones de potasio FluxOR™ permite un cribado analítico masivo (HTS) rápido y sólido de objetivos de canal de potasio en una nueva medición de equilibrio, que ofrece valores de IC50 reproducibles que predicen el bloqueo o la modulación en plataformas de menor rendimiento. El colorante FluxOR™ es lo suficientemente sensible como para que los niveles bajos de mM de talio extracelular den grandes señales en el modo de alto rendimiento. Para la mayoría de las aplicaciones, el colorante FluxOR™ se disuelve en el tampón HBSS fisiológico para cargarlo en las células, asistido por nuestra formulación Powerload™ patentada (número de catálogo P10020).
El ensayo de canal de iones de potasio FluxOR™ proporciona una solución concentrada de talio y todos los tampones necesarios, lo que permite la máxima flexibilidad y facilidad de funcionamiento en un formato homogéneo que se ha demostrado para su uso con células que expresan de forma estable hERG, así como nuestro reactivo de administración y expresión BacMam-HERG (número de catálogo B10019 y B10033). El canal de potasio hERG ADNc desarrollado en el sistema de administración y expresión BacMam de Invitrogen es opcional para su uso con este kit. La combinación de un colorante sensor de potasio fluorescente brillante patentado y el gen del canal de potasio hERG suministrado por BacMam proporciona una excelente flexibilidad de diseño de ensayo y una sensibilidad superior en la detección de la actividad del canal de potasio en sistemas biológicamente relevantes en condiciones fisiológicas sin necesidad de desactivadores.
Especificaciones
Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. | |
Ensayo de potasio | |
Indicador de potasio | |
Hielo húmedo |
Fluorescente | |
Microscopio de fluorescencia, Lector de microplacas | |
FluxOR™ |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.