Learn More
Fisherbrand™ Tapones de espuma
Se utiliza como método alternativo y práctico para el cierre de matraces y viales de medios estériles en lugar de usar tapones de algodón.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01760kg
Descripción
- Para su uso en aplicaciones de microbiología
- Durante el almacenamiento de los medios, es preferible cubrir los tapones con papel de aluminio para evitar la contaminación por polvo durante la extracción
- Se producirá una contracción después de un uso continuado tras la esterilización en autoclave, aunque esto depende por completo de la aplicación
- Para eliminar la posibilidad de obstruir el flujo de aire hacia el recipiente del medio, evite arrugar los tapones al ajustarlos
Especificaciones
Blanco | |
Microbiología | |
25mm | |
Poliuretano |
Tapón | |
25 x 50mm | |
100/Paq. | |
50mm |