Learn More
Gibco™ Agente antiespumante irradiado libre de origen animal FoamAway™
Agente antiespumante irradiado libre de origen animal FoamAway™
294.00€ - 792.00€
Especificaciones
Clasificación Libre de material de origen animal
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente. Agite bien antes de usar. No filtrar.
Tipo de cultivo Cultivos celulares en suspensión
Para utilizar con (aplicación) Cultivo celular
Línea de productos Gibco™
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10478853
Ver documentos
Gibco™
A1036902
1 bolsa
294.00€
cada uno
10175604
Ver documentos
Gibco™
A1036901
1 bolsa
792.00€
cada uno
15762496
Ver documentos
Gibco™
A1036901
1 bolsa Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
FoamAway™ es un agente antiespumante irradiado y libre de origen animal listo para su uso; se ha diseñado para ofrecer un alto rendimiento y comodidad a la hora de impedir que se forme espuma en su sistema de cultivo celular. Está prediluido, preesterilizado y envasado para conectarse directamente a su biorreactor sin necesidad de procesamiento adicional.
Especificaciones
Especificaciones
Libre de material de origen animal
Cultivos celulares en suspensión
Gibco™
Sin rojo fenol
Líquido
Almacenar a temperatura ambiente. Agite bien antes de usar. No filtrar.
Cultivo celular
Agente antiespumante
Temperatura ambiente
Documentos
Product Certifications
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.