Learn More
Foamtec Stainless Steel Corrosion Remediation Kits
Enable technicians to quickly remediate corrosion using a polishing and cleaning process that is fully compatible with cleanroom operations
Marca:  Foamtec HT4500-SSC3
Encompass
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15103514
  • en la oferta / cada uno
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Kits include polishing and cleaning products along with instructional videos and documentation that result in mirror smooth 304 and 316 SS surfaces that resist subsequent corrosion.
Kit Contents
19-304-555: Stainless Steel Corrosion Remediation Starter Kit for Large Surfaces
2 Handles, 10 Diamond ScrubDISKS (5 girts), 1 Silicon-Carbide ScrubDISK, 1PilloWIPE, 4 Diamond ScrubPADS (4 girts), 1 Silicon-Carbide ScrubPAD, ScrubWRIGHT Pen with 2 Belts, 25 MiraWIPE Wipers, 2 UltraSOLV Sponge, and Flash Drive with instructional Videos
19-304-556: Stainless Steel Corrosion Remediation Starter Kit
1 PilloWIPE, 4 Diamond ScrubPADS (4 girts), 1 Silicon-Carbide ScrubPAD, ScrubWRIGHT Pen with 2 Belts, 10 MiraWIPE Wipers, 1 UltraSOLV Sponge, and Flash Drive with instructional Videos
Especificaciones
Especificaciones
Large Surface Starter Kit
Cleaning corrosion on stainless steel surfaces
Sahara Corrosion Cleaning System
280 Diamond grit ScrubPAD, 1350 Diamond grit ScrubPAD, 1500 Silicon Carbide grit ScrubPAD, 2000 Diamond grit ScrubPAD, 280 Diamond grit ScrubDISK™, 360 Diamond grit ScrubDISK™, 800 Diamond grit ScrubDISK<
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Foamtec Stainless Steel Corrosion Remediation Kits