Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Lente de enfoque
Tienda Schott Productos
Click to view available options
:
Diámetro (métrico) De 8 a 9 mm
Descripción
- Lente de enfoque para guías de luz flexibles con fibra óptica “flex and stay”.
- La intensidad de la luz en el centro del punto puede aumentarse por 3.
- Para su uso con guías de luz con diámetros de 8 a 9 mm.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Lente de enfoque |
| Diámetro (métrico) | Entre 8 y 9 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Stereo Microscopy Illumination |
| Para utilizar con (equipo) | Guías de luz flexibles |