Learn More
Keystone Cleanroom Products Cleanroom Face Masks, Gamma Irradiated
Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Descripción
- Mascarillas estériles para salas limpias
- Certificados de irradiación y conformidad con cada envío
- Tipos de fijación: Tiras para las orejas, lazos o cinta para la cabeza
Especificaciones
Specifikationer
| Tipo de producto | Máscara facial para sala limpia |
| Color | Verde |
| Fastening Type | Diadema |
| Material | SMS |
| Tamaño | L |
| Esterilidad | Estéril |
| Dimensiones (L x An) | 7 x 4 in |
| Modelo | Plisado, S-1461 |
| Cleanroom Class | Clase 100/ISO 5 |
| Desechables | Sí |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?