Learn More
Keystone Cleanroom Products Cleanroom Face Masks, Gamma Irradiated with Tyvek™ Side Extension
Sterile cleanroom facemasks feature an tyvek side extension for additional protection. Available with ties or double elastic headband fastening.
3930.00€ - 4510.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Máscara facial para sala limpia |
---|---|
Material | SMS |
Tamaño | Extra grandes |
Esterilidad | Estéril |
Dimensiones (L x An) | 12,25 x 4 in |
Código de producto | Marca | Fastening Type | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Fastening Type | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17755299
|
Keystone Cleanroom Products
S-1461XLDEL2 |
Diadema | Azul |
4200.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 29-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17765299
|
Keystone Cleanroom Products
S-1461XLDEL2AD |
Diadema | Verde |
4510.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 29-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17775299
|
Keystone Cleanroom Products
S-1461XLG |
Lazos | Azul |
3930.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 29-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17785299
|
Keystone Cleanroom Products
S-1461XLGAD |
Lazos | Verde |
4125.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 29-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Sterile cleanroom face masks
- Certificates of Irradiation and Conformance with each shipment
- Tyvek™ side extensions allow mask expansion to increase coverage and prevent unwanted facial skin exposure
Especificaciones
Máscara facial para sala limpia | |
Extra grandes | |
12,25 x 4 in | |
Clase 100/ISO 5 | |
Side Extension | |
12,25 in | |
4 in |
SMS | |
Estéril | |
Plisado, S-1461 | |
Sí | |
Sí | |
31 cm | |
10 cm |