Learn More
Uvex Mascarilla de plegado plano silv-Air p 8213 FFP2
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
:
Tipo de filtro:FFP2
Descripción
Características generales
- Mascarilla de plegado plano con filtración de partículas y válvula de exhalación optimizada para clima
- Revestimiento de material hidrófobo
- Banda de sujeción perfecta para un ajuste cómodo y seguro.
- Pinza de nariz integrada ajustable y flexible
- Capas de espuma en el área de la barbilla y la nariz para un ajuste óptimo y seguro
- Selladas individualmente
- Color: plateado
Características de protección
- Respirador FFP2 certificado de acuerdo con EN 149:2001+A1:2009
- Marcado D (la mascarilla ha superado la prueba de polvo de dolomita): buena transpirabilidad incluso con altos niveles de polvo
- No reutilizable
Características de confort
- Banda de sujeción perfecta para un ajuste cómodo y seguro.
- Pinza de nariz integrada ajustable y flexible
- Acolchado de espuma en la barbilla y la nariz para un ajuste óptimo y seguro
- Válvula de exhalación para reducir la resistencia respiratoria y minimizar la acumulación de calor y humedad dentro de la máscara
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 149 (marcado D) |
| Desechables | Sí |
| Material | Polipropileno, Poliéster |
| Con válvula de exhalación | Sí |
| Eficacia de filtro | FFP2 |
| Esterilidad | No estéril |