Learn More
Uvex Mascarilla de pliegue FFP3 silv-Air Premium 5310
La línea de productos silv-Air Premium consta de mascarillas de pliegue blancas y clásicas que se adaptan a las distintas formas faciales.La banda de sujeción y el reborde de sellado integrado en todas las clases de protección implican que las mascarillas son fáciles de colocar correctamente, además de cómodas de llevar, incluso durante largos períodos.
Marca: Uvex 8765310
106.40 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01300kg
Descripción
Características generales
- Mascarilla de pliegue de filtración de partículas con válvula de exhalación
- Envasado individual
- Color: blanco
- También disponible con filtro de carbono
Características de seguridad
- Máscara facial FFP3 certificada conforme a EN 149:2001+A1:2009
- Etiqueta D (prueba de polvo de dolomita aprobada): máxima transpirabilidad incluso con niveles de polvo bastante altos
- No se puede reutilizar
Características de confort
- La válvula de exhalación reduce la resistencia a la respiración y la acumulación de calor y humedad debajo de la mascarilla
- Pinza nasal flexible y ajustable
- El reborde de sellado suave garantiza una posición de sellado segura y cómoda de la mascarilla
- Bordes de material suave para una gran comodidad
- Banda de sujeción ajustable que ofrece un fácil manejo y un ajuste cómodo
Especificaciones
EN 149 (marcado D) | |
PP / poliéster | |
FFP3 |
Sí | |
Sí | |
No estéril |