Learn More
Heathrow Scientific™ Gradillas de tubos Fold and Snap
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16203822 Tienda Heathrow Scientific Productos
Click to view available options
Posiciones:
40
60
90
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16203822
Marca: Heathrow Scientific™ HS243077B
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fold and Snap Tube Racks is an economical and durable solution for storing test tubes.
  • Compatible con tubos de ensayo de 5-30 ml
  • Las gradillas de polipropileno se suministran planas en una sola pieza
  • Fácil de montar, simplemente hay que plegar y encajar
  • Su diseño abierto permite incubar las muestras a la misma temperatura
  • El diseño de la gradilla está optimizado para la estabilidad del tubo
  • Se puede utilizar en baños de agua
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Tipo de producto Rack para tubos
Descripción Gradilla de tubos Fold and Snap
matriz, red, conjunto 5 x 12
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Azul
Admite Tubos
Material Polipropileno
Posiciones 60
Forma Rectangular, Rounded Corners
Estantes 3 Tiers
Apilables No
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Soporte para tubos de ensayo
N.º por caja 50/caja
N.° por paquete 1/Paq.
Tamaño 9,6 x 4,2 x 2,8 pulg
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 9,6 x 4,2 x 2,8 pulg
Longitud (métrico) 24,5 cm
Longitud (imperial) 9,6 in
Anchura (métrico) 10,8 cm
Anchura (imperial) 4,2 in
Altura (métrico) 7,2 cm
Altura (imperial) 2,8 in
Diámetro del pocillo (métrico) 16 mm
Peso (imperial) 0,35 lb