Learn More
Reactivo de fenol de Folin & Ciocalteu, Puro, Fisher Chemical
Código de producto. 10191520 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ML
Código de producto. 10191520
Marca: Fisher Chemical J/4100/08
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
This item is not returnable. View return policy
Reactivo de fenol de Folin & Ciocalteu, Puro, Fisher Chemical, cantidad: 500 ml, envase: Frasco de vidrio ámbar, amarilla, número MDL: 132625, Forma física: Líquido
Reactivo de fenol de Folin & Ciocalteu, Puro, Fisher Chemical, cantidad: 500 ml, envase: Frasco de vidrio ámbar, amarilla, número MDL: 132625, Forma física: Líquido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color Amarillo
Número MDL 132625
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 500 mL
Forma física Líquido
compliance-icons
Product Identifier
  • Folin & Ciocalteu's phenol reagent
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.