Learn More
Reactivo de fenol Folin-Ciocalteu, 2,0N, MP Biomedicals
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Folin and Ciocalteu's Phenol Reagent |
| Nombre de nota | 2.0N |
| CAS | 10102-25-7, 10102-40-6, 7647-01-0, 10213-10-2, 7664-38-2 |
| Cantidad | 500 mL |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Folin and Ciocalteu's Phenol Reagent
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: Lithium Sulfate Monohydrate, hydrochloric acid, Sodium Tungstate, Dihydrate, ACS, phosphoric acid