Learn More
Testo™ Termómetro para alimentos
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -50 °C a +275 °C
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
- Adecuado para uso diario
- se puede limpiar con agua corriente
- Protegido por IP65
- Punta de medición intercambiable: punta estándar para medios semisólidos, punta de medición larga de 200 mm para medios semisólidos (opcional) y punta de medición para alimentos congelados (opcional)
- Cuando se cruzan los umbrales, se activan dos umbrales ajustables y alarmas sonoras y visuales
- Cumple con la HACCP y la ISO 13485
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | 275 °C |
| Temperatura mín. (métrico) | -50°C |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -50 °C a +275 °C |
| Exactitud | ± 0,5 °C |
| Pantalla | LCD digital |