Learn More
Memmert™ Esterilizador con aire caliente con circulación de aire forzado con SingleDISPLAY
Tienda Memmert Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
32 L
53 L
74 L
108 L
161 L
256 L
449 L
749 L
Fondo exterior (métrico):
434 mm
514 mm
584 mm
684 mm
784 mm
Fondo de la cámara (métrico):
250 mm
330 mm
400 mm
500 mm
600 mm
Altura exterior (métrico):
704 mm
784 mm
864 mm
944 mm
1104 mm
1183 mm
1247 mm
1726 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- 1 sensores Pt 100 clase A en circuito de 4 cables, monitorizando mutuamente y asume el rendimiento con el mismo valor de temperatura
- SingleDISPLAY: Controlador con microprocesador PID digital multifuncional y adaptativo con pantallas TFT a color de alta definición
- Ajustes de idioma de alemán, inglés, español, francés, polaco, checo y húngaro
- Contador digital hacia atrás con ajuste de tiempo objetivo, ajustable de 1 minuto a 99 días
- El tiempo de procesamiento no se inicia hasta que se ha alcanzado la temperatura establecida
- Tres valores de temperatura de selección libre
- Ajuste la temperatura (Celsius o Fahrenheit), la velocidad del ventilador, la posición de la válvula de aire, el tiempo de programa, las zonas horarias, el horario de verano/invierno
- Circulación de aire forzado por turbina de aire silenciosa, ajustable en un 10 % de los pasos para cada segmento individualmente
- Conexión de ventilación con solapa restrictora
- Software AtmoCONTROL en un dispositivo USB para la programación, la gestión y la transferencia de programas a través del puerto USB o de la interfaz Ethernet
- Alarma visual y acústica
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Fondo exterior (métrico) | 684 mm |
| Capacidad (métrico) | 256 L |
| Fondo de la cámara (métrico) | 500 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Se aplica para la esterilización de material médico, la destrucción de microorganismos muy resistentes, la aplicación especial de despirogenación |
| Altura exterior (métrico) | 1183 mm |
| Modelo | SF260 |
| Temperatura (métrico) | De 10 °C a 250 °C |
| Pantalla | LED |
| Peso (métrico) | 110 kg |
| Mostrar más |