Learn More
Memmert™ Esterilizador con aire caliente con circulación de aire forzado con TwinDISPLAY
Código de producto. 12865873 Tienda Memmert Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
32 L
53 L
449 L
749 L
Altura exterior (métrico):
704 mm
784 mm
1247 mm
1726 mm
Fondo exterior (métrico):
434 mm
514 mm
784 mm
Fondo de la cámara (métrico):
250 mm
330 mm
600 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 12865873
Marca: Memmert™ SF450plus
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice este esterilizador de vacío para una gran variedad de aplicaciones. El esterilizador con aire caliente, circulación de aire forzado y TwinDISPLAY Memmert™ esteriliza recipientes e instrumentos. Más seguro que la desinfección.
  • 2 sensores Pt 100 clase A en circuito de 4 cables, monitorizando mutuamente y asume el rendimiento con el mismo valor de temperatura
  • TwinDISPLAY: Controlador con microprocesador PID digital multifuncional y adaptativo con 2 pantallas TFT a color de alta definición
  • Ajustes de idioma de alemán, inglés, español, francés, polaco, checo y húngaro
  • Contador digital hacia atrás con ajuste de tiempo objetivo, ajustable de 1 minuto a 99 días
  • El tiempo de procesamiento no se inicia hasta que se ha alcanzado la temperatura establecida
  • Tres valores de temperatura de selección libre
  • Ajuste la temperatura (Celsius o Fahrenheit), la velocidad del ventilador, la posición de la válvula de aire, el tiempo de programa, las zonas horarias, el horario de verano/invierno
  • Circulación de aire forzado por turbina de aire puro, ajustable de forma individual en un 10 % de los pasos para cada segmento
  • Conexión de ventilación con solapa restrictora
  • Software AtmoCONTROL en un dispositivo USB para la programación, la gestión y la transferencia de programas a través del puerto USB o de la interfaz Ethernet
  • Alarma visual y acústica
Especificaciones
Certificaciones/conformidad 12 880: 2007-05, EN 61010-1 (IEC 61010-1), 61010-2-010 y 61010-2-40, CE
Fondo exterior (métrico) 784 mm
Capacidad (métrico) 449 L
Fondo de la cámara (métrico) 600 mm
Para utilizar con (aplicación) Se aplica para la esterilización de material médico, la destrucción de microorganismos muy resistentes, la aplicación especial de despirogenación
Altura exterior (métrico) 1247 mm
Modelo SF450PLUS
Temperatura (métrico) De 10 °C a 250 °C
Pantalla TwinDISPLAY
Requisitos eléctricos 3 fases de 4 V/N 50-60 Hz
Altura (métrico) interior 720 mm
Incluye Certificado de calibración de obras para 160 °C
Frecuencia 50/60 Hz
Interfaz Ethernet y USB
Material Acero inoxidable, acero cincado
Tensión 400 V
Vataje 5,8 kW
Anchura exterior (métrico) 1224 mm
Título del producto
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.