Learn More
Memmert™ Estufa universal UF con sistema de circulatión de aire forzada y con SingleDISPLAY
Tienda Memmert Productos
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
115/230 V, 50/60 Hz
400 V, 50/60 Hz
Capacidad (métrico):
32 l
53 l
74 l
108 l
161 l
256 l
449 l
749 l
1060 l
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
Preciso, fácil de usar, de alta calidad: estas tres palabras describen la estufa Universal UF de Memmert.
- Tamaños de modelo: 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060
- Intervalo de ajuste de temperaturas: hasta +300 °C
- Velocidad del ventilador definida y controlada por programa
- Sistema de calefacción integral: distribución de temperatura absolutamente uniforme y precisa
- El aire fresco precalentado evita las fluctuaciones de temperatura
- Software AtmoCONTROL en un dispositivo USB para la programación, la gestión y la transferencia de programas a través del puerto USB o de la interfaz Ethernet
- ControlCOCKPIT: SingleDISPLAY: controlador con microprocesador PID digital multifuncional y adaptativo con pantalla TFT a color de alta definición
- Parámetros ajustables: la temperatura (Celsius o Fahrenheit), la velocidad del ventilador, la posición de la válvula de aire, el tiempo de programa, las zonas horarias, el horario de verano/invierno
- Protección contra exceso de temperatura
La obra maestra tecnológicamente perfeccionada hecha de acero inoxidable de alta calidad, higiénica y fácil de limpiar no deja nada que desear en términos de tecnología de ventilación y control.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 9 pies cúbicos |
| Certificaciones/conformidad | CE, cUL, DVE, EAC, GS |
| Material de la cámara | Acero inoxidable (304/1,4301) |
| Tipo de controlador | SingleDISPLAY. Controlador con microprocesador PID digital multifuncional adaptativo |
| Tipo de convección | Forzado |
| Capacidad (métrico) | 256 l |
| Temperatura (métrico) | De 20 °C a 300 °C |
| Tipo | Estufa de secado |
| Pantalla | 1 pantalla TFT en color de alta definición (SingleDISPLAY) |
| Para utilizar con (aplicación) | Control de la temperatura en la ciencia, la investigación y pruebas de materiales en la industria |
| Mostrar más |