Learn More
Nabertherm™ Horno de cámara de convección forzada NA 15/65
Código de producto. 17338069 Tienda Nabertherm Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de controlador:
B510
C550
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de controlador unitSize
17338069 B510 cada uno
17348069 C550 cada uno
2 options
Código de producto. 17338069
Marca: Nabertherm™ NAT0161L1
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La buena uniformidad de temperatura con circulación de aire proporciona las condiciones ideales del proceso para el recocido, curado, recocido en solución, envejecimiento artificial, precalentamiento o soldadura fuerte.Los hornos están equipados con una caja de recocido para recocido suave de cobre o templado de titanio.
  • Temperatura máxima:de 650 °C
  • Deflectores de aire de acero inoxidable en el horno para una circulación óptima del aire
  • Gire la puerta con bisagras en el lado derecho
  • Estructura base incluida en la entrega, NA 15/65 diseñada como modelo de sobremesa
  • Circulación de aire horizontal
  • Uniformidad de temperatura de hasta +/- 4 °C según DIN 17052-1 (modelo NA 15/65 a +/- 5 °C)
  • Distribución óptima del aire gracias a las altas velocidades de flujo
  • Se incluye una hoja de marco y guías para dos bandejas adicionales en el ámbito de entrega (NA 15/65 sin hoja de marco)
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
  • NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN 17052-1
Tipo de controlador B510
Capacidad (métrico) 15 L
Tipo Horno de cámara
Uniformidad de temperatura 4 °C
Dimensiones interiores (F x An x Al) 340 x 295 x 170 mm
Longitud (métrico) 340 mm
Anchura (métrico) 295 mm
Altura (métrico) 170 mm
Peso (métrico) 60 kg