Descripción
- Temperatura máxima:de 650 °C
- Deflectores de aire de acero inoxidable en el horno para una circulación óptima del aire
- Gire la puerta con bisagras en el lado derecho
- Estructura base incluida en la entrega, NA 15/65 diseñada como modelo de sobremesa
- Circulación de aire horizontal
- Uniformidad de temperatura de hasta +/- 4 °C según DIN 17052-1 (modelo NA 15/65 a +/- 5 °C)
- Distribución óptima del aire gracias a las altas velocidades de flujo
- Se incluye una hoja de marco y guías para dos bandejas adicionales en el ámbito de entrega (NA 15/65 sin hoja de marco)
- Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
- NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | DIN 17052-1 |
| Tipo de controlador | C550 |
| Capacidad (métrico) | 15 L |
| Tipo | Horno de cámara |
| Uniformidad de temperatura | 4 °C |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 340 x 295 x 170 mm |
| Longitud (métrico) | 340 mm |
| Anchura (métrico) | 295 mm |
| Altura (métrico) | 170 mm |
| Peso (métrico) | 60 kg |