Learn More
Nabertherm Forced Convection Chamber Furnace NA, 450°C
Good temperature uniformity with air circulation provides for ideal process conditions for annealing, curing, solution annealing, artificial ageing, preheating, or brazing. The furnaces are equipped with an annealing box for soft annealing of copper or tempering of titanium.
Marca: Nabertherm NA--2541D2
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Temperatura máxima: 450 °C
- Deflectores de aire de acero inoxidable en el horno para una circulación óptima del aire
- Gire la puerta con bisagras en el lado derecho
- Estructura base incluida en la entrega, NA 15/65 diseñada como modelo de sobremesa
- Circulación de aire horizontal
- Uniformidad de temperatura hasta +/- 4 °C según DIN 17052-1 (Modelo NA 15/65 hasta +/- 5 °C)
- Distribución óptima del aire gracias a las altas velocidades de flujo
- Se incluye una hoja de marco y guías para dos bandejas adicionales en el ámbito de entrega (NA 15/65 sin hoja de marco)
- Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
- NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
250 l | |
B400 | |
590 kg |