Learn More
Nabertherm™ Horno de cámara de convección forzada NA, 450 °C
La buena uniformidad de temperatura con circulación de aire proporciona las condiciones ideales del proceso para el recocido, curado, recocido en solución, envejecimiento artificial, precalentamiento o soldadura fuerte.Los hornos están equipados con una caja de recocido para recocido suave de cobre o templado de titanio.
Marca:  Nabertherm™ NA--2542M2
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17328059
  • 13510.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 25-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Temperatura máxima:de 450 °C
  • Deflectores de aire de acero inoxidable en el horno para una circulación óptima del aire
  • Gire la puerta con bisagras en el lado derecho
  • Estructura base incluida en la entrega, NA 15/65 diseñada como modelo de sobremesa
  • Circulación de aire horizontal
  • Uniformidad de temperatura de hasta +/- 4 °C según DIN 17052-1 (modelo NA 15/65 a +/- 5 °C)
  • Distribución óptima del aire gracias a las altas velocidades de flujo
  • Se incluye una hoja de marco y guías para dos bandejas adicionales en el ámbito de entrega (NA 15/65 sin hoja de marco)
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
  • NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
Especificaciones
DIN 17052-1
250 L
Horno de cámara
590 kg
C540
Hasta 450 °C
4 °C