Learn More
Nabertherm™ Horno de cámara de convección forzada NA, 450 °C
La buena uniformidad de temperatura con circulación de aire proporciona las condiciones ideales del proceso para el recocido, curado, recocido en solución, envejecimiento artificial, precalentamiento o soldadura fuerte.Los hornos están equipados con una caja de recocido para recocido suave de cobre o templado de titanio.
Marca: Nabertherm™ NA--0342K1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Temperatura máxima:de 450 °C
- Deflectores de aire de acero inoxidable en el horno para una circulación óptima del aire
- Gire la puerta con bisagras en el lado derecho
- Estructura base incluida en la entrega, NA 15/65 diseñada como modelo de sobremesa
- Circulación de aire horizontal
- Uniformidad de temperatura de hasta +/- 4 °C según DIN 17052-1 (modelo NA 15/65 a +/- 5 °C)
- Distribución óptima del aire gracias a las altas velocidades de flujo
- Se incluye una hoja de marco y guías para dos bandejas adicionales en el ámbito de entrega (NA 15/65 sin hoja de marco)
- Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
- NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
DIN 17052-1 | |
30 L | |
Horno de cámara | |
285 kg |
B500 | |
Hasta 450 °C | |
4 °C |