Learn More
Rogo Sampaic™ Pinzas
89.15€ - 96.20€
Especificaciones
Tipo de producto | Pinzas |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Para utilizar con (aplicación) | Para tejido |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11718234
|
Rogo Sampaic™
FMJ008 |
12 cm |
96.20€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 04-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11748234
|
Rogo Sampaic™
FMJ013 |
14 cm |
89.15€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Pinzas | |
Acero inoxidable | |
Para tejido |