Learn More
Buerkle™ Fórceps, acero inoxidable, afilados, con forma curvada
La Pinzas acero inoxidable, punta en ángulo permite realizar con precisión los trabajos de laboratorio. Esta pinza de laboratorio acodada está diseñada para el uso en los sectores químico, farmacéutico, cosmético y de alimentación y bebidas.
Marca:  Buerkle™ 5386-0102
5.31 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16389551
  • 5.95€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Acero inoxidable (1,4301)
  • Los extremos puntiagudos y acanalados pueden utilizarse para trabajar de forma fiable con materiales, tejidos o muestras sensibles
  • El acanalamiento del mango garantiza un agarre sin deslizamiento de las pinzas pequeñas de acero inoxidable
  • Adecuados para su uso en química, la industria farmacéutica, cosmética y de alimentos y bebidas
Especificaciones
Especificaciones
Forma afilada y curvada
5,12 in
130 mm
Alimentos
Standard
1
Acero inoxidable (1,4301)
Forceps
Pinzas
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Buerkle™ Fórceps, acero inoxidable, afilados, con forma curvada > Longitud: 130 mm