Learn More
Thermo Scientific™ Refrigeradores para bancos de sangre Forma™
Simplifique las operaciones con los refrigeradores para bancos de sangre Thermo Scientific™ Forma™, que cumplen los estrictos requisitos de almacenamiento de sangre completa y componentes sanguíneos.
Especificaciones
Tipo Refrigerador para bancos de sangre
Intervalo de temperatura De 1 °C a 4 °C
Refrigerante Sin CFC
No. of Doors 1
Cajones Stainless Steel (Drawer)
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
Simplifique las operaciones y mejore la precisión con los refrigeradores para bancos de sangre Thermo Scientific™ Forma™. Estos refrigeradores cumplen los estrictos requisitos de almacenamiento de sangre completa y componentes sanguíneos e incluyen control por microprocesador, funciones de pulsador de prueba de alarma sencillas y sistemas de refrigeración fiables y probados sobre el terreno.
Control por microprocesador:
  • Control de temperatura ajustable desde 1 hasta 8 °C, predeterminado en fábrica a 4 °C
  • Visores y controles con iconos y referencias gráficas para uso universal
  • Seguridad de valores fijados mediante llave de interruptor principal de tres posiciones, que permite controlar la alimentación de todos los sistemas para mayor seguridad
  • Alarmas sonoras/visuales para temperatura excesiva o insuficiente y fallos de corriente, con informes de estado visuales sobre las funciones críticas
  • Los ajustes de las alarmas están predeterminados para advertir las desviaciones a partir de + 5,5° C de exceso de temperatura y de + 1,5 °C de temperatura insuficiente
  • El avanzado sensor de descongelación gestiona el ciclo de descongelación y minimiza la formación de escarcha para mantener la eficiencia del serpentín de refrigeración
  • Visor digital ampliado con resolución hasta intervalos de 0,1 °C
  • Funciones de silencio de alarma, repetición de alarma y reinicio automático
  • Botón de prueba de alarmas para verificar la continuidad de los sensores
  • Función de batería de reserva durante los cortes del suministro eléctrico
  • Sonda con alarma extralarga para comprobación y verificación manual
  • Contactos de telealarma
Sistema de refrigeración:
  • Compresores industriales de alta resistencia herméticamente sellados
  • Descongelación automática para tener una capacidad de enfriamiento óptima
  • Eliminación automática de la condensación; sin conductos de desagüe
Estructura:
  • Registrador gráfico circular de temperatura de 7 días con diámetro de 15,2 cm incorporado (registrador independiente en modelo FRBB404)
  • Cajones de acero inoxidable deslizables y ajustables
  • Puertas con ventana de cristal de doble hoja aisladas para evitar la condensación (opcionales en modelo FRBB404)
  • El aislamiento de espuma de uretano de alta densidad sin CFC protege el congelador de las fluctuaciones de la temperatura ambiente y minimiza los costes de operación
  • La circulación de aire forzado y positivo mantiene una temperatura uniforme en todos los niveles de los cajones
  • El flujo de aire dirigido asegura la rápida recuperación de la temperatura tras la apertura de la puerta
  • La luz interior del congelador se enciende con el interruptor de encendido y apagado de la puerta, además de con el interruptor independiente del panel de control (salvo en los modelos de 133 l)
  • Puertas de autocierre con llave y junta periférica de célula cerrada
  • Provisión de cerradura para la puerta
  • Orificio de acceso de 2,5 cm en FRBB404
  • Patas de nivelación ajustables (hay disponibles ruedas opcionales)
  • Superficies interiores y exteriores lisas y con acabado de pintura resistente al rayado para facilitar la limpieza
Los accesorios opcionales incluyen:
  • Sistema de protección de tensión independiente
  • Orificio de acceso con tapa de 5 cm (2 pulg) de diámetro (puerto estándar de 2,5 cm [1 pulg] para FRBB404)
  • Superficies interiores de acero inoxidable
  • Ruedas de 5 cm (2 pulg) de diámetro
  • Cajones y divisores de cajones de acero inoxidable adicionales
  • Puertas de cristal calefactadas y variaciones de puerta oscilante disponibles en la mayoría de modelos
  • Encimera con acabado para el modelo FRBB404
Especificaciones
Especificaciones
Refrigerador para bancos de sangre
Sin CFC
Stainless Steel (Drawer)
Painted
LED
Microprocesador
Alarm, Recorder
Heavy-Duty, Industrial-Grade, Hermetically Sealed
De 1 °C a 4 °C
1
Smooth, Scratch-resistant Paint
CFC- libre
Defrost
Automático
7 Days