Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas de apoyo de CO2 Forma™
Garantice la comodidad, la seguridad y la fiabilidad necesarias en caso de fallo de alimentación o mecánico mediante este sistema de reserva de CO2.
Marca: Thermo Scientific™ 991505
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Obtenga la comodidad, la seguridad y la fiabilidad necesarias en caso de fallo de alimentación o mecánico con los sistemas de apoyo de CO2 Thermo Scientific Forma™ para ultracongeladores, un sistema imprescindible para aplicaciones de almacenamiento crítico.
Características principales:- La temperatura se puede ajustar en incrementos de 1 °C hasta -75 °C.
- La pantalla digital muestra la temperatura real de la cabina
- Las luces indicadoras se iluminan cuando el sistema está activado
- La circulación de líquido se interrumpe automáticamente cuando se abre la puerta o la tapa del congelador
- El sistema recibe alimentación mediante una batería recargable
- El piloto de batería baja indica cuándo es necesario cargar la batería
- Cuando el cilindro está vacío se ilumina otro indicador
Información para pedidos:
Algunos modelos precisan un sistema independiente; otros admiten sistemas integrados. Especifique el modelo y la tensión del congelador al realizar el pedido.
Incluye:
Todos los componentes necesarios excepto el cilindro de CO2 (se debe pedir por separado)
Especificaciones
Manguera de alta presión | |
-75 °C | |
Integrados | |
Automático |