Learn More
Thermo Scientific™ Congeladores de laboratorio de gran rendimiento Forma™
Proteja materiales científicos y médicos sensibles con las funciones avanzadas de este congelador de laboratorio de gran rendimiento, diseñado para el almacenamiento de materiales de laboratorio de uso frecuente.
5550.00€
Especificaciones
Tipo | Congelador de gran rendimiento |
---|---|
Intervalo de temperatura | - 30 °C |
Modelo de puerta | Sólido |
Material de la cabina | Acero inoxidable |
Aislamiento | Sin CFC |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Requisitos eléctricos | tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Requisitos eléctricos | tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
16330264
|
Thermo Scientific™
FFGL430A |
133 L | 115 V 60 Hz | NEMA 5-15 P |
5550.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Proteja materiales científicos y médicos sensibles con las funciones avanzadas de los congeladores de laboratorio de gran rendimiento Thermo Scientific™ Forma™, diseñados para aplicaciones médicas y científicas como el almacenamiento de reactivos, fármacos, productos biológicos y otras sustancias de uso frecuente en los laboratorios. Nuestros congeladores Forma de alto rendimiento incluyen control por microprocesador, sistemas de circulación positiva de aire, cámara fabricada con calidad industrial y compresores de refrigeración extrafuertes seleccionados para uso industrial, clínico y científico.
Características principales:- Entorno de baja temperatura estable para materiales biológicos, fármacos y reactivos de laboratorio de uso frecuente
- Temperatura preestablecida de fábrica en - 30 °C†
- Descongelación y eliminación de condensación automáticas
Control por microprocesador:
- Controles e indicadores visuales fáciles de usar
- Funciones de silenciador, rellamada y reinicio automático de alarma
- El interruptor principal con llave de triple posición para la seguridad de los ajustes controla la electricidad de todos los sistemas
- Alarmas sonoras/visuales de temperatura excesiva/insuficiente y fallo de corriente
- Batería de reserva y conexiones de alarma remota
Estructura:
- Cámaras sólidas y duraderas con interiores‡ y exteriores resistentes a los arañazos y fáciles de limpiar
- Aislamiento de alta densidad sin CFC
- Puertas macizas con autocierre y cierre de seguridad con llave
- La junta de celda cerrada ofrece un sellado positivo de la puerta para mantener una temperatura interior constante
- Circulación direccional del aire para la recuperación rápida de la temperatura tras abrir las puertas
- Tiradores de puerta de longitud completa
- Estantes de rejilla ajustables a incrementos de 2,5 cm (1 pulg)
Sistema de refrigeración:
- Compresores industriales de alta resistencia herméticamente sellados
- La descongelación automática mantiene un enfriamiento óptimo
Información para pedidos:
- Las opciones incluyen: amplificador de baja tensión autónomo, registrador gráfico de la temperatura incorporado para medios o sonda de 5 cm (2 pulg), con cubierta, interiores y exteriores de acero inoxidable; ruedas de 5 cm (2 pulg) y estantes adicionales. Los modelos V y W no
- se comercializan en Norteamérica. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o su representante de ventas.
Nota:
†El rendimiento puede verse afectado por las condiciones de humedad y temperatura ambiente, las preferencias de carga de las muestras y la frecuencia de apertura de las puertas.
‡Los volúmenes interiores especificados son nominales; la capacidad utilizable puede variar en función del uso de bandejas, cajones, bobinas del ventilador o protrusiones de la cabina.
La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más informaciónEspecificaciones
Congelador de gran rendimiento | |
Sólido | |
Sin CFC | |
Microprocesador | |
Automático | |
Grado industrial, sellado herméticamente |
- 30 °C | |
Acero inoxidable | |
Acero inoxidable | |
La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información | |
Alarma, grabadora | |
Sin CFC |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.