Learn More
Thermo Scientific™ Refrigeradores de laboratorio de alto rendimiento con puertas de vidrio Forma™
Para adaptarse a una gran variedad de requisitos de espacio y de almacenamiento, utilice los refrigeradores de laboratorio de alto rendimiento, ideales para uso industrial, clínico y científico.
Especificaciones
| Tipo | Refrigerador de alto rendimiento |
|---|---|
| Intervalo de temperatura | De 1 °C a 8 °C |
| Refrigerante | Sin CFC |
| Material de la cabina | Stainless Steel |
| Acabado exterior | Revestimiento de pintura en polvo con alta resistencia a impactos |
Descripción
Para adaptarse a una gran variedad de requisitos de espacio y de almacenamiento, utilice los refrigeradores de laboratorio de alto rendimiento con puertas de vidrio Thermo Scientific™ Forma™, ideales para uso industrial, clínico y científico. Nuestros refrigeradores de laboratorio Forma incorporan sistema de control por microprocesador, sistemas de flujo de aire positivo, construcción de calidad industrial y compresores de refrigeración extrafuertes diseñados para uso industrial, clínico y científico.
Características principales:- Amplia gama de tamaños de cabina para adaptarse a prácticamente cualquier aplicación
- La circulación positiva de aire forzado mantiene una temperatura uniforme, lo que protege las muestras y el inventario
- Temperaturas ajustables entre 1 °C y 8 °C (valor predeterminado de fábrica 4 °C)
- Descongelación y eliminación de condensación automáticas
Control por microprocesador:
- Controles con indicadores visuales fáciles de usar
- Funciones de silenciador, rellamada y reinicio automático de alarma
- El interruptor principal con llave de triple posición para la seguridad de los ajustes controla la electricidad de todos los sistemas
- Alarmas sonoras y visuales para fallos del suministro eléctrico y temperatura alta/baja
Estructura:
- El aislamiento de uretano expandido de alta densidad sin CFC protege la unidad frente a las oscilaciones de la temperatura ambiente y minimiza los costes de explotación.
- La circulación positiva de aire forzado mantiene una temperatura uniforme en todos los niveles de estantes.
- El flujo de aire dirigido permite una rápida recuperación de la temperatura.
- Los interiores y exteriores están acabados con revestimiento de pintura en polvo altamente resistente a impactos.
- Las puertas cuentan con tiradores de longitud completa (excepto los modelos FRGL4504)
- Los interiores iluminados cuentan con un interruptor de encendido/apagado activado por la puerta; el panel de control incluye un interruptor independiente.
- Las puertas de cierre automático tienen una función de bloqueo de la puerta.
- Los estantes de rejilla con revestimiento de epoxi son ajustables en incrementos de 2,5 cm (1 pulg).
Sistema de refrigeración:
- Compresores industriales de alta resistencia herméticamente sellados
- Descongelación automática para tener una capacidad de enfriamiento óptima
- Eliminación automática de la condensación; no se requieren líneas de desagüe
Información para pedidos:
Los modelos V y W no se encuentran disponibles en Norteamérica. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o su representante de ventas.
Notas:
- El rendimiento puede verse afectado por las condiciones de humedad y temperatura ambientes, las preferencias de carga de las muestras y la frecuencia de apertura de las puertas.
- Los volúmenes interiores especificados son nominales; la capacidad utilizable puede variar en función del uso de bandejas, cajones, bobinas del ventilador o protrusiones de la cabina.
- Entre las opciones se incluyen un transformador de baja tensión independiente; registrador gráfico de temperatura integrado; puerto para medios/sonda de 5 cm (2 pulg), con tapa; interiores y exteriores de acero inoxidable; ruedas de 5 cm (2 pulg); estantes adicionales; puertas acristaladas dobles de visión completa.
Especificaciones
| Refrigerador de alto rendimiento | |
| Sin CFC | |
| Revestimiento de pintura en polvo con alta resistencia a impactos | |
| Revestimiento de pintura en polvo con alta resistencia a impactos | |
| Microprocesador | |
| Automático | |
| Heavy-Duty, Industrial-Grade, Hermetically Sealed |
| De 1 °C a 8 °C | |
| Stainless Steel | |
| CFC- libre | |
| Ruedas de 5 cm (2 pulg) (dos ruedas con mecanismo de bloqueo y otras dos sin bloqueo), instaladas de fábrica | |
| Puerto de acceso de 2,5 cm (1 pulg) | |
| Alarm, Recorder |