Learn More
Thermo Scientific™ Refrigeradores de laboratorio de alto rendimiento con puerta maciza Forma™
Adáptese a una gran variedad de requisitos de espacio y almacenamiento con los refrigeradores de laboratorio de alto rendimiento Thermo Scientific™ Forma™ con puertas macizas, lo que resulta idóneo para laboratorios clínicos y científicos.
Especificaciones
| Tipo | High-Performance Refrigerator |
|---|---|
| Intervalo de temperatura | 1 ° a 8 ° C |
| Refrigerante | CFC- libre |
| Modelo de puerta | sólido |
| No. of Doors | 1 |
Descripción
Adáptese a una gran variedad de requisitos de espacio y almacenamiento con los refrigeradores de laboratorio de alto rendimiento Thermo Scientific™ Forma™ con puertas macizas, lo que resulta idóneo para laboratorios clínicos y científicos. Nuestros refrigeradores de laboratorio Forma incorporan un sistema de control por microprocesador, sistemas de flujo de aire positivo, cámara fabricada con calidad industrial y compresores de refrigeración extrafuertes diseñados para uso industrial, clínico y científico.
Características principales:- Temperaturas ajustables entre 1 °C y 8 °C (valor predeterminado de fábrica 4 °C)
- Descongelación y eliminación de condensación automáticas
Control por microprocesador:
- Controles con indicadores visuales fáciles de usar
- Funciones de silenciador, rellamada y reinicio automático de alarma
- El interruptor principal con llave de triple posición para la seguridad de los ajustes controla la electricidad de todos los sistemas
- Alarmas sonoras y visuales para fallos del suministro eléctrico y temperatura alta/baja
- Batería de reserva y conexiones de alarma remota
Fabricación:
- El aislamiento de uretano expandido de alta densidad sin CFC protege la unidad frente a las oscilaciones de la temperatura ambiente y minimiza los costes de explotación
- La circulación positiva de aire forzado mantiene una temperatura uniforme en todos los niveles de estantes
- Flujo de aire dirigido para conseguir una rápida recuperación de la temperatura
- Los interiores y los exteriores están acabados con revestimiento de pintura en polvo altamente resistente a impactos
- Mangos a todo lo largo de la puerta (excepto en los modelos FRGL4504 )
- Interiores iluminados con interruptor de encendido/apagado activado por la puerta; interruptor independiente en el panel de control
- Puertas con mecanismo de autocierre y provisión para cerradura
- Estantes de rejilla con revestimiento de epoxi ajustables en incrementos de 2,5 cm (1 pulg)
Sistema de refrigeración:
- Compresores industriales de alta resistencia herméticamente sellados
- Descongelación automática para tener una capacidad de enfriamiento óptima
- Eliminación automática de la condensación; no se requieren líneas de desagüe
Información para pedidos:
- Los modelos V y W no están disponibles en Norteamérica.
- Las opciones incluyen amplificador de baja tensión autónomo; registrador gráfico de la temperatura incorporado; orificio para medios o sonda de 5 cm (2 pulg) con cubierta; interiores y exteriores de acero inoxidable; ruedas de 5 cm (2 pulg); estantes adicionales; puertas de vidrio integral y doble panel.
- Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o el representante de ventas local.
Nota:
El rendimiento puede verse afectado por las condiciones de humedad y temperatura ambientes, las preferencias de carga de las muestras y la frecuencia de apertura de las puertas.
Los volúmenes interiores especificados son nominales; la capacidad utilizable puede variar en función del uso de bandejas, cajones, bobinas del ventilador o protrusiones de la cabina.
Especificaciones
| High-Performance Refrigerator | |
| CFC- libre | |
| 1 | |
| High-impact Powder Paint Coating | |
| 2 in. (5cm) casters (two locking, two nonlocking), factory installed | |
| 1 pulgada ( 2,5 cm ) de acceso al puerto | |
| Alarm, Recorder |
| 1 ° a 8 ° C | |
| sólido | |
| Stainless Steel | |
| High-impact Powder Paint Coating | |
| microprocesador | |
| automático | |
| Heavy-Duty, Industrial-Grade, Hermetically Sealed |