Learn More
Thermo Scientific™ Incubadoras de CO2 con camisa de agua Forma™ serie II 3110
Código de producto. 10777274
Change view
Click to view available options
Tensión:
230 V
Tecnología del sensor de CO2:
Sensor de IR
Sensor de TC
Control de oxígeno:
Del 1 al 21%
Ninguno
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Tensión Tecnología del sensor de CO2 Control de oxígeno unitSize
10777274 230 V Sensor de IR Ninguno cada uno
10633513 230 V Sensor de TC Ninguno 1 PCS
10071142 230 V Sensor de TC Del 1 al 21% cada uno
10798124 230 V Sensor de IR Del 1 al 21% 1 PCS
4 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 10777274
Marca: Thermo Scientific™ 3121
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Controle de forma precisa el CO2 y la temperatura con las incubadoras de CO con camisa de agua Thermo Scientific™ Forma™ Serie II 3110.
Controle de manera precisa el CO2 y la temperatura con los incubadoras de CO2 con camisa de agua Thermo Scientific™ Forma™ serie II 3110, que combinan un control preciso con una selección de sensores de TC o IR. Incorpora unas características de recuperación de parámetros superiores con una innovadora tecnología de control de contaminación continuo.
Rendimiento
  • El sistema de filtración de aire HEPA en cámara, validable, mantiene una calidad del aire de clase 100.
  • Control con microprocesador Enviro-Scan™
  • Ajustes de control y calibración: Temperatura, exceso de temperatura, CO2, O2
  • Alarmas sonoras/visuales con silenciamiento de alarma
  • Configuración de activación/desactivación de sonido, código de acceso, recordatorio de cambio de filtro HEPA, interfaz RS-485, selector automático de depósito, alarmas visuales/acústicas, visualización de temperatura/HR (seleccionable), visualización de CO2/O2 (seleccionable)
Estructura
  • La construcción duradera de triple pared de la cámara asegura una uniformidad óptima de la temperatura.
  • La puerta de vidrio interior calefactada de doble hoja exclusiva minimiza la condensación y permite una recuperación más rápida de la temperatura.
  • Puerta exterior aislada con espuma sin CFC (reversible).
  • Junta magnética de la puerta exterior
  • Salida de accesorios
  • Contactos de alarma (NA, NC, COM)
Información para pedidos:
Entre las opciones se incluye la elección de sensores de CO2, basculación de puertas reversible y toda una serie de posibilidades como control de oxígeno disponible, supervisión de humedad relativa, interiores en cobre antimicrobiano, registrador de datos y kits de documentación para cualificación de instalación y funcionamiento (IQ/OQ).
Compatible con:
  • Bobina de enfriamiento de cámara (190645)
  • Kits de interior de cobre (1900095, 190870, 190656)
  • Bases rodantes y soportes (190648, 190647)
  • Protecciones de gas integradas (190640)
  • Salidas de datos instaladas de fábrica (190544, 190523, 190512, 190543)
  • Filtros HEPA de recambio y kits de limpieza (760207, 190868, 1900067, 190869, 190651)
  • Reguladores de gas de dos etapas (965010, 961027)
  • Componentes internos de estufa microbiológica (190608, 190670, 19000056, 237020, 237016, 190884, 190879, 1900057, 190725)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 6,5 pies cúb.
Certificaciones/conformidad UL, cUL, CE
Salidas de datos 4-20mA opcional
Descripción Una incubadora de 184 l
Capacidad (métrico) 184 l
Material de la cámara Acero inoxidable pulido
Intervalo de concentración de CO2 Del 0 al 20 %
Tecnología del sensor de CO2 Sensor de IR
Iluminación LED
Material Acero inoxidable
Control de oxígeno Ninguno
Humedad relativa < 90 % a 37 °C
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente +5 °C a 50 °C
Tipo Incubadoras de CO2
Dimensiones interiores (F x An x Al) 50,8 x 54,1 x 68,1 cm
Peso (imperial) 365 lb
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Tensión 230 V