Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cult™ CO2 Incubator, 232L & 323L, CTS™ Series
Carry out high-volume culturing with a high-level of contamination control with these stackable Thermo Scientific Forma Steri-Cult CO2 Incubators - CTS Series, complete with documentation and validation to support GMP production needs
Marca: Thermo Scientific™ 3308CTS
Descripción
Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cult™ CO2 Incubators Cell Therapy Systems (CTS) Series consist of equipment, documentation and certifications to support your Good Manufacturing Practice (GMP) needs. Compliance services are available to help ensure a timely and rapid validation process. Forma Steri-Cult incubators offer the ultimate protection for high-value cultures with every element of their design, from the ISO Class 5 HEPA filtration system to their easy cleaning processes and proven automated sterilization cycles. As the largest capacity stackable CO2 incubator in the market today, the CTS Series supports cell therapy needs from research to high volume production, providing the documentation critical to validation every step of the way.
Las incubadoras de CO2 Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cult™ están diseñadas para satisfacer las necesidades de los descubrimientos actuales con actualizaciones que funcionan de forma fiable y con un riesgo mínimo de contaminación para acelerar su trabajo. Empezando por la calidad acostumbrada de Thermo Fisher, las estufas microbiológicas Steri-Cult™ han añadido funciones que llevarán su trabajo al siguiente nivel.• Control de contaminación definitivo: esterilización probada de 12 registros para cultivos de alto valor, filtración HEPA en cámara que permite condiciones de cámara ISO clase 5, y un sistema de humidificación externo• Máxima capacidad de cultivo apilable disponible, ideal para cultivos de gran volumen• Sistema de humidificación activa y sensor de CO2 IR con ventilador en cámara para una óptima viabilidad celular• Diseñado para una limpieza sencilla con cámara interior de acero inoxidable 100% electropulido• Compatible con protocolos comunes de instalaciones cGMP y procedimientos de sala limpia, como la tecnología de descontaminación biológica STERIS con peróxido de hidrógeno vaporizado (VHP)Especificaciones
8,2 pies cúb. | |
4-20 mA | |
232,2 L | |
Del 0 al 20 % | |
LED | |
95 %, controlable | |
Incubador de CO2 | |
Paquete de pruebas de aceptación de fábrica, servicio de campo IQ/OQ | |
27 x 35 x 39,4 pulg (68,6 x 88,9 x 100,1 cm) | |
230 V, 50/60 Hz |
UL, cUL, CE | |
Estufa microbiológica única de 232 l | |
Acero inoxidable electropulido | |
Sensor de IR | |
Acero inoxidable | |
Ambiente +5 °C a 50 °C | |
Depósito de humedad exterior | |
20,6 x 20,8 x 32,8 pulg (52,3 x 52,8 x 83,8 cm) | |
330 lb | |
230 V |