Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160 CO2 165 L Incubator
The Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160 CO2 165L Incubator is specifically designed to deliver the performance reliability, ease of operation, and value required to support a range of culturing needs from basic research to the demanding, leading-edge applications, so you're ready for whatever comes next.
14245.88€ - 15828.75€
Especificaciones
Capacidad (imperial) 5,8 pies cúb.
Capacidad (métrico) 165 L
Iluminación LED
Control de oxígeno Opcional 1 al 21 % o 5 al 90 %
Humedad relativa < 93 % a 37 °C
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Tecnología del sensor de CO2 Requisitos eléctricos Material de la cámara Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tecnología del sensor de CO2 Requisitos eléctricos Material de la cámara Precio Cantidad y disponibilidad  
17144961
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
51033554
Sensor de TC 230 V, 50/60 Hz cobre
14562.45€
cada uno
Fecha estimada de envío: 19-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17154961
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
51033555
Sensor de TC 230 V, 50/60 Hz Acero inoxidable electropulido
14331.30€
cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
17184961
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
51033562
Sensor de IR 230 V, 50/60 Hz cobre
15828.75€
cada uno
Fecha estimada de envío: 29-10-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17194961
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
51033563
Sensor de IR 230 V, 50/60 Hz Acero inoxidable electropulido
14245.88€
cada uno
Fecha estimada de envío: 20-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
5,8 pies cúb.
LED
< 93 % a 37 °C
Incubadora CO2
22,7 x 18,5 x 23,9 in (57,6 x 47 x 60,7 cm)
165 L
Opcional 1 al 21 % o 5 al 90 %
Temperatura ambiente de +3 °C a 55 °C
Depósito de agua integrado con cobertura
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160 CO2 165 L Incubator