Learn More
Thermo Scientific™ Incubadoras de CO2 Forma Steri-Cycle i160 CR, 165 l
The Forma Steri-Cycle i160 CR is the first of it's kind, a certified cleanroom-compatible CO2 Incubator. Designed with both active particle control and rigorous cleaning compatibility in mind, this incubator sets the standard for cleanroom incubation. A factory compliance acceptance package is included to support the documentation needs commonly found in GMP settings.
20800.00€ - 22455.00€
Especificaciones
Capacidad (imperial) | 5,8 pies cúb. |
---|---|
Certificaciones/conformidad | CE, CSA |
Salidas de datos | USB, 4-20 mA |
Descripción | Incubadora individual de 165 l con sensor IR, salida de datos de 4 a 20 mA y paquete de aceptación de conformidad con fábrica |
Capacidad (métrico) | 165 L |
Código de producto | Marca | Material de la cámara | Requisitos eléctricos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material de la cámara | Requisitos eléctricos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17284253
|
Thermo Scientific™
51033778 |
Acero inoxidable electropulido | 230 V, 50 Hz |
22455.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17294253
|
Thermo Scientific™
51033781 |
cobre | 230 V, 50 Hz |
20800.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Presentación de la primera incubadora de CO2 compatible con salas limpias certificada del mercado y validada por terceros para que sea adecuada para su uso en entornos de grado A/B de GMP e ISO Clase 5 de acuerdo con ISO 14644-1.Con un control de partículas y contaminación de vanguardia, una mayor compatibilidad con los procedimientos de limpieza en sala limpia y documentación para respaldar el proceso de validación, esta incubadora establece el estándar para la transición de su uso en el ámbito de la investigación a los entornos comerciales.
Nueva compatibilidad de salas limpias y GMP certificada
- Compatible con certificación para entornos ISO Clase 5 y GMP Grado A/B de acuerdo con DIN EN ISO 14644-1
- Tecnología pendiente de patente del sistema de control de partículas activo que controla el número de partículas liberadas en la sala limpia
- Carcasa exterior de acero inoxidable pulido con clasificación IP54 para una mayor compatibilidad de limpieza
- Paquete de documentación incluido para permitir unos procesos de validación rápidos y a tiempo
Cámara de calor directo
- Cámara de acero inoxidable electropulido de 165 l de tamaño reducido, fácilmente apilable
- Estantes perforados ajustables
Flujo de aire activo THRIVE
- El ventilador del interior de la cámara distribuye suavemente el aire humidificado limpio por toda la cámara para garantizar unas condiciones homogéneas
- Recuperación rápida de todos los parámetros en diez minutos o menos para garantizar unas condiciones de cultivo estables
- La función de detención automática interrumpe el funcionamiento del ventilador durante la apertura de la puerta para minimizar el intercambio de aire.
Filtración HEPA ISO 5
- El sistema HEPA del interior de la cámara filtra continuamente todo el volumen de aire de la cámara cada 60 segundos
- En la cámara de cultivo se logra una calidad de aire de sala limpia ISO 5 en menos de cinco minutos
- Protección continua dado que se minimiza la posibilidad de que las sustancias contaminantes se asienten en las superficies internas
Depósito de humedad con protección
- El depósito de agua calentada directamente permite unos niveles de humedad relativa altos y estables, lo que impide la desecación del cultivo
- La cámara interior sin condensación evita una atmósfera propicia para las sustancias contaminantes
- Recuperación de la humedad 5 veces más rápida en comparación con los diseños de recipientes de agua tradicionales
Sensores y sondas in situ
- Sondas de temperatura dobles para la protección frente al exceso de temperatura con respaldo operativo
- Sensor de CO2 infrarrojo de doble longitud de onda (IR) de haz único
- Intervalos de control de O2 del 1 al 21 % (hipóxico) y del 5 al 90 % (hiperóxico)
Ciclo de detección de alta temperatura Steri-Run
- Los ciclos durante la noche simplifican la limpieza y eliminan la necesidad de esterilizar las piezas en autoclave por separado
- El ciclo de 180 °C garantiza una esterilización de 6 en escala logarítmica uniforme en todas las superficies de la cámara
Control de pantalla táctil iCAN™ interactivo e intuitivo
- Pantalla brillante montada en la puerta para facilitar el acceso y la visualización
- Idiomas seleccionables para simplificar el uso:inglés, español, alemán, francés, italiano, japonés y chino mandarín
Especificaciones
5,8 pies cúb. | |
USB, 4-20 mA | |
165 L | |
Sensor de IR | |
Acero inoxidable | |
> 93 % a 37 °C | |
Incubadora CO2 | |
22,7 x 18,5 x 23,9 in (57,6 x 47 x 60,7 cm) | |
183 lb |
CE, CSA | |
Incubadora individual de 165 l con sensor IR, salida de datos de 4 a 20 mA y paquete de aceptación de conformidad con fábrica | |
Del 1 al 20% | |
LED | |
Opcional 1 al 21 % o 5 al 90 % | |
Temperatura ambiente de +3 °C a 55 °C | |
Depósito de agua integrado con cobertura | |
34,6 x 25,1 x 35,4 in (88 x 63,7 x 90 cm) |