Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i250 CO2 Incubator, 255 L
The Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i250 CO2 incubator is specifically designed to deliver the performance reliability, ease of operation, and value required to support a range of culturing needs from basic research to the demanding, leading-edge applications, so you're ready for whatever comes next.
Marca: Thermo Scientific™ 51033594
20235.00 EUR hasta el 2024-12-15
Use el código promocional "21658" para aplicar la oferta.
Ver más versiones de este producto
Descripción
Achieve your next breakthrough. The Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i250 CO2 incubator is specifically designed to deliver the performance reliability, ease of operation, and value required to support a range of culturing needs from basic research to the demanding, leading-edge applications, so you're ready for whatever comes next. Better solutions for optimal cell growth. Our CO2 incubators with non-corrosive stainless-steel or copper interior chambers provide the ideal in-vitro environment. Large 255L capacity provides space for high throughput applications and accommodates spaces for culture devices for larger sample output.
Incubadora con calor directo
- Cámara de acero inoxidable electropulido o cobre de 255 l de tamaño reducido, fácilmente apilable
- Basculación de apertura de la puerta hacia la izquierda estándar, cambio del sentido de la apertura por parte del servicio técnico cualificado
Flujo de aire activo THRIVE
- El ventilador del interior de la cámara distribuye suavemente el aire humidificado limpio en toda la cámara para garantizar unas condiciones homogéneas
- Recuperación rápida de todos los parámetros en 10 minutos o menos tiempo para garantizar unas condiciones de cultivo estables
- La función de detención automática interrumpe el funcionamiento del ventilador durante la apertura de la puerta para minimizar el intercambio de aire.
- Filtración HEPA ISO clase 5
- El sistema HEPA del interior de la cámara filtra continuamente todo el volumen de aire de la cámara cada 60 segundos
- En la cámara de cultivo se logra una calidad de aire de sala limpia ISO clase 5 en cinco minutos
- Protección continua que minimiza la posibilidad de que las sustancias contaminantes atmosféricas se depositen en las superficies internas
Depósito de humedad integral protegido
- El depósito de agua calentada directamente permite unos niveles de humedad relativa altos y estables, lo que impide la desecación del cultivo
- La cubierta reduce la acumulación de partículas y medios derramados en el depósito y mantiene así el agua limpia
- La separación del agua permite disponer de una cámara de incubación sin condensación, limitando así las áreas de asentamiento de sustancias contaminantes
- Recuperación de la humedad 5 veces más rápida en comparación con los diseños de recipientes de agua tradicionales
- Fácil manipulación del agua: el depósito de humedad se puede llenar o vaciar sin quitar las estanterías o los cultivos
- El sensor de nivel de agua indica cuándo es necesario añadir agua.
- Ciclo de esterilización a alta temperatura según las necesidades Steri-Run
- El ciclo nocturno validado de forma independiente garantiza la completa eliminación de todas las sustancias biológicas contaminantes
- Ciclo de 180 °C diseñado para lograr una esterilización uniforme de 12 unidades logarítmicas en todas las superficies de la cámara
- Simplifica la limpieza y elimina la necesidad de esterilización en autoclave de los componentes y su posterior montaje
- Control de pantalla táctil iCAN™ interactivo e intuitivo
- Pantalla LED brillante para monitorizar todas las interacciones de la estufa microbiológica
- Proporciona visibilidad de los cambios en el entorno de cultivo mediante gráficos de tendencias y registros de errores y uso.
- Prácticos mensajes y recordatorios para el usuario en pantalla para facilitar la navegación.
- Idiomas seleccionables para simplificar el uso: inglés, español, alemán, francés, italiano, japonés y chino mandarín
Solución de vigilancia inalámbrica
- Thermo Scientific™ DeviceLink HUB™, nuestra solución fácil de instalar, funciona con Thermo Fisher Cloud para supervisar las condiciones dentro de los incubadores de CO2.
- DeviceLink HUB supervisa la temperatura de la cámara, los niveles de gas, las alarmas y las alertas de la conexión de salida de datos de la estufa microbiológica, RS-232 o USB
- Las alarmas y notificaciones también se envían al usuario por correo electrónico y a través de notificaciones push en el móvil
- DeviceLink HUB es un accesorio opcional para los modelos con la interfaz de pantalla táctil iCAN
- DeviceLink HUB está disponible en las siguientes regiones
- Estados Unidos y Canadá
- 28 miembros de la Unión Europea
- Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza
- Sensores y sondas in situ diseñados para un control preciso
- Sondas de temperatura dobles para la protección frente al exceso de temperatura con sistema de reserva operativa
- Sensor de conductividad térmica (CT) CO2 con compensación de humedad relativa diseñado para una rápida recuperación y un rendimiento estable
Especificaciones
9,0 pies cúb. | |
Incubador de CO2 individual Forma Steri-Cycle i250 | |
cobre | |
LED | |
Opcional 1 al 21 % o 5 al 90 % | |
Temperatura ambiente de +3 °C a 55 °C | |
Depósito de agua integrado con cobertura | |
230 V, 50/60 Hz |
USB y de 4-20 mA opcional | |
255 L | |
Sensor de TC | |
Acero inoxidable (18/8) | |
< 93 % a 37 °C | |
Incubadora CO2 | |
24,8 x 23,9 x 26,4 in (62,9 x 60,7 x 67 cm) |