Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i250 CO2 Incubator, 255 L
Código de producto. 17174971
Change view
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V, 50/60 Hz
Material de la cámara:
Acero inoxidable electropulido
cobre
Tecnología del sensor de CO2:
Sensor de IR
Sensor de TC
Intervalo de temperatura (métrico):
Temperatura ambiente de +3 °C a 55 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Requisitos eléctricos Material de la cámara Tecnología del sensor de CO2 Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
17174971 230 V, 50/60 Hz Acero inoxidable electropulido Sensor de TC Temperatura ambiente de +3 °C a 55 °C cada uno
17164971 230 V, 50/60 Hz cobre Sensor de TC Temperatura ambiente de +3 °C a 55 °C cada uno
17104981 230 V, 50/60 Hz cobre Sensor de IR Temperatura ambiente de +3 °C a 55 °C cada uno
3 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 17174971
Marca: Thermo Scientific™ 51033595
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
The Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i250 CO2 incubator is specifically designed to deliver the performance reliability, ease of operation, and value required to support a range of culturing needs from basic research to the demanding, leading-edge applications, so you're ready for whatever comes next.
Logre su siguiente innovación. El incubador de CO2 Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i250 se ha diseñado especialmente para ofrecer un rendimiento fiable, un uso fácil y la capacidad requerida para satisfacer una amplia variedad de necesidades de cultivo para la investigación básica o las aplicaciones avanzadas complejas de modo que esté preparado para los próximos avances. Disponga de mejores soluciones para un crecimiento celular óptimo. Nuestros incubadores de CO2 con cámaras interiores de acero inoxidable no corrosivo o cobre ofrecen el entorno in vitro ideal. Gran capacidad de 255 l que proporciona espacio para aplicaciones de alto rendimiento y alberga espacios para dispositivos de cultivo para una mayor producción de muestras.
Incubadora con calor directo
  • Cámara de acero inoxidable electropulido o cobre de 255 l de tamaño reducido, fácilmente apilable
  • Basculación de apertura de la puerta hacia la izquierda estándar, cambio del sentido de la apertura por parte del servicio técnico cualificado
 Flujo de aire activo THRIVE
  • El ventilador del interior de la cámara distribuye suavemente el aire humidificado limpio en toda la cámara para garantizar unas condiciones homogéneas
  • Recuperación rápida de todos los parámetros en 10 minutos o menos tiempo para garantizar unas condiciones de cultivo estables
  • La función de detención automática interrumpe el funcionamiento del ventilador durante la apertura de la puerta para minimizar el intercambio de aire.
  • Filtración HEPA ISO clase 5
  • El sistema HEPA del interior de la cámara filtra continuamente todo el volumen de aire de la cámara cada 60 segundos
  • En la cámara de cultivo se logra una calidad de aire de sala limpia ISO clase 5 en cinco minutos
  • Protección continua que minimiza la posibilidad de que las sustancias contaminantes atmosféricas se depositen en las superficies internas
Depósito de humedad integral protegido
  • El depósito de agua calentada directamente permite unos niveles de humedad relativa altos y estables, lo que impide la desecación del cultivo
  • La cubierta reduce la acumulación de partículas y medios derramados en el depósito y mantiene así el agua limpia
  • La separación del agua permite disponer de una cámara de incubación sin condensación, limitando así las áreas de asentamiento de sustancias contaminantes
  • Recuperación de la humedad 5 veces más rápida en comparación con los diseños de recipientes de agua tradicionales
  • Fácil manipulación del agua: el depósito de humedad se puede llenar o vaciar sin quitar las estanterías o los cultivos
  • El sensor de nivel de agua indica cuándo es necesario añadir agua.
  • Ciclo de esterilización a alta temperatura según las necesidades Steri-Run
  • El ciclo nocturno validado de forma independiente garantiza la completa eliminación de todas las sustancias biológicas contaminantes
  • Ciclo de 180 °C diseñado para lograr una esterilización uniforme de 12 unidades logarítmicas en todas las superficies de la cámara
  • Simplifica la limpieza y elimina la necesidad de esterilización en autoclave de los componentes y su posterior montaje
  • Control de pantalla táctil iCAN™ interactivo e intuitivo
  • Pantalla LED brillante para monitorizar todas las interacciones de la estufa microbiológica
  • Proporciona visibilidad de los cambios en el entorno de cultivo mediante gráficos de tendencias y registros de errores y uso.
  • Prácticos mensajes y recordatorios para el usuario en pantalla para facilitar la navegación.
  • Idiomas seleccionables para simplificar el uso: inglés, español, alemán, francés, italiano, japonés y chino mandarín
Solución de vigilancia inalámbrica
  • Thermo Scientific™ DeviceLink HUB™, nuestra solución fácil de instalar, funciona con Thermo Fisher Cloud para supervisar las condiciones dentro de los incubadores de CO2.
  • DeviceLink HUB supervisa la temperatura de la cámara, los niveles de gas, las alarmas y las alertas de la conexión de salida de datos de la estufa microbiológica, RS-232 o USB
  • Las alarmas y notificaciones también se envían al usuario por correo electrónico y a través de notificaciones push en el móvil
  • DeviceLink HUB es un accesorio opcional para los modelos con la interfaz de pantalla táctil iCAN
  • DeviceLink HUB está disponible en las siguientes regiones
  • Estados Unidos y Canadá
  • 28 miembros de la Unión Europea
  • Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza
  • Sensores y sondas in situ diseñados para un control preciso
  • Sondas de temperatura dobles para la protección frente al exceso de temperatura con sistema de reserva operativa
  • Sensor de conductividad térmica (CT) CO2 con compensación de humedad relativa diseñado para una rápida recuperación y un rendimiento estable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 9,0 pies cúb.
Salidas de datos USB y de 4-20 mA opcional
Descripción Incubador de CO2 individual Forma Steri-Cycle i250
Capacidad (métrico) 255 L
Material de la cámara Acero inoxidable electropulido
Tecnología del sensor de CO2 Sensor de TC
Iluminación LED
Material Acero inoxidable (18/8)
Control de oxígeno Opcional 1 al 21 % o 5 al 90 %
Humedad relativa < 93 % a 37 °C
Intervalo de temperatura (métrico) Temperatura ambiente de +3 °C a 55 °C
Tipo Incubadora CO2
Fuente de humedad Depósito de agua integrado con cobertura
Dimensiones interiores (F x An x Al) 24,8 x 23,9 x 26,4 in (62,9 x 60,7 x 67 cm)
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz