Learn More
Epredia™ Formal-Fixx™
Código de producto. 10415625 Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Cantidad:
Concentrado de 3,8 l (hace un total de 19 l)
Tipo de producto:
concentrado
Tamaño de la unidad:
3.80 litro
Código de producto. 10415625
Marca: Epredia™ 6764255
Consiga resultados sorprendentes con Epredia™ Formal-Fixx™, que es excelente para inmunoquímica.
  • Mejora las H&E y las tinciones especiales
  • Minimiza la necesidad de digestión enzimática
  • Reduce los enlaces cruzados de proteínas.
  • Genera detalles nucleares bien definidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto concentrado
Cantidad Concentrado de 3,8 l (hace un total de 19 l)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: formaldehyde, zinc sulphate, methyl alcohol