Learn More
Formaldehído (37 % por peso/biología molecular), Fisher BioReagents
Código de producto. 10532955
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
500 ml
Envase:
Frasco de HDPE
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ML
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10532955 500 ml Frasco de HDPE 500 ML
10459113 25 mL Frasco de vidrio 25 ML
2 options
Código de producto. 10532955
Marca: Fisher BioReagents BP531500
Solicitar formato a granel o personalizado
El formaldehído de uso en biología molecular se utiliza para el ARN desnaturalizante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-00-0 , 67-56-1 , 7732-18-5
Fórmula molecular CH2O
Peso molecular (g/mol) 30.03
Número MDL MFCD00003274
Clave InChI WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo formalina, metanal, óxido de metileno, paraformaldehído, oxometano, aldehído fórmico, oximetileno, metilaldehído, oxymethylene, methyl aldehyde
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
Nombre IUPAC formaldehído
SMILES C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material formaldehído
Nombre de nota 37 % por peso
Punto de fusión −15 °C
Color Incolora
Densidad 1.083 g/cm┬│
pH De 3 a 4.2
Punto de ebullición 97°C
Residuos de ignición 0.005 % máx.
Intervalo de porcentaje de ensayo Del 36.5 al 38.0 %
Envase Frasco de HDPE
Fórmula lineal HCHO
Cantidad 500 ml
Índice Merck 15, 4263
Formula Weight (peso de la fórmula) 30.02
Presión de vapor 2 mbar a 20 ┬░C
Porcentaje de pureza Del 36.5 al 38.0 %
Grado Biología molecular
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Formaldehyde, solution 37%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Formaldehyde, Methylalcohol