Learn More
Formaldehído, extra puro, solución al 37-41 %, SLR, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Frasco de plástico HDPE
Recipiente de plástico
Descripción
CH2O, número CAS-50-00-0, 2,5 l, 97 grados C, CHEBI:16842, incoloro, 30,02 g/mol, WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N, formaldehído, -15 grados C, 3274, 30,026, frasco de plástico HDPE, 3 a 4,2, líquido, 712, C-O, > 1,0, 2 mbar a 20 grados C
Especificaciones
Especificaciones
Envase | Frasco de plástico HDPE |
Cantidad | 2.5 L |
Presión de vapor | 2mbar at 20°C |
Densidad del vapor | > 1.0 |
Forma física | Líquido |
Color | Incolora |
pH | 3 to 4.2 |
Punto de fusión | -15°C |
Punto de ebullición | 97°C |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 30.02g/mol |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Formaldehyde Solution 37%
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contém: Formaldehyde, Methanol
Título del producto
Formaldehído, extra puro, solución al 37-41 %, SLR, Fisher Chemical™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido