Learn More
3M™ Monitor de formaldehído
Cumple con el estándar de formaldehído de OSHA
246.80€
Especificaciones
Color Morado
Para utilizar con (aplicación) Valioso para su uso en industrias químicas, textiles y de celulosa y papel, histología, sanidad
Certificaciones/conformidad Administración Estadounidense de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA)
Analitos detectables formaldehído
Intervalo de medición 40ppm.Hour
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Tipo de producto Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo de producto Precio Cantidad y disponibilidad  
15674948
Ver documentos
3M™
7000051779
Solo monitor de formaldehído Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Valioso para su uso en industrias químicas, textiles y de celulosa y papel, histología, sanidad.
  • Sensibilidad de 0,8 ppm-horas (0,1 ppm durante un período de ocho horas) Límite de exposición superior de 40 ppm-horas (5 ppm durante un período de ocho horas)
  • Disponible solo como dispositivo de control o con análisis prepagado
  •  
    No apta para muestreo de 15 minutos de STEL (límite de exposición a corto plazo).Estos productos de seguridad se deben utilizar de acuerdo con la normativa de OSHA (agencia de salud y seguridad ocupacional estadounidense) y las instrucciones de usuario, las advertencias y las limitaciones que acompañan a cada producto.El uso incorrecto puede provocar enfermedad o la muerte.
  • N.º de catálogo de 3M 3720, n.º de catálogo de 3M 3721
Compliance
Supera los requisitos de precisión de OSHA para el muestreo de ocho horas.
Especificaciones
Especificaciones
Morado
Administración Estadounidense de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA)
40ppm.Hour
Valioso para su uso en industrias químicas, textiles y de celulosa y papel, histología, sanidad
formaldehído
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 18 meses