Learn More
Formaldehyde solution, Honeywell™
Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
Descripción
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
- solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
- adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
- variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
- todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
Especificaciones
Especificaciones
% mín. CAS | ≥30.00%, ≥10.00%, ≥50.00% |
% máx. CAS | <50.00%, <20.00%, <70.00% |
Notas de grado de pureza | ACS general use solvents |
Cantidad | 500 mL |
Forma física | Líquido |
Título del producto
Formaldehyde solution, Honeywell™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido