Learn More
Solución de formaldehído, cumple las especificaciones analíticas de BP, Farmacopea Europea, 35 con %, Honeywell™ Riedel-de Haen™
Click to view available options
Cantidad:
4 x 2,5 l
6 x 1 l
1000 kg
Envase:
Compuesto retornable IBC
Frasco de polietileno
Descripción
- Honeywell Riedel-de Haen tiene más de 200 años de historia en la producción de productos químicos de alta pureza
- Es la marca líder que ofrece disolventes de alta pureza para aplicaciones específicas.
Especificaciones
Especificaciones
Envase | Frasco de polietileno |
Cantidad | 6 x 1 l |
Nombre IUPAC | formaldehyde |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Formaldehyde solution
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H301 + H311 + H331-Tóxico en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: formaldehyde, methanol
Título del producto
Solución de formaldehído, cumple las especificaciones analíticas de BP, Farmacopea Europea, 35 con %, Honeywell™ Riedel-de Haen™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido