Learn More
Formamide, ≥99.0% (GC), Reagent Grade, Honeywell™
Código de producto. p-7120440 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2.50 litro
250 ml
4 litros
5 ml
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15648490 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
15697870 100 mL Glass Bottle 100 ml
15627880 250 mL Glass Bottle 250 ml
15637880 500 mL Glass Bottle 500 ml
15607880 1 L Glass Bottle 1 litro
15617880 2.5 L Poly Bottle 2.50 litro
15638490 4 L Poly Bottle 4 litros
7 options
Código de producto. 15648490
Marca: Honeywell Research Chemicals F75035ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Grado de reactivo,≥99,0 % (GC)
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-12-7
Fórmula molecular CH3NO
Peso molecular (g/mol) 45.04
Número MDL MFCD00007941
Clave InChI ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
Nombre IUPAC formamida
SMILES NC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formamide
pH 4.0 to 5.0 (at 20°C)
Punto de fusión 1°C to 3°C
Color Incolora
Densidad 1.134g/mL at 25°C
Punto de ebullición 210°C (1013 hPa)
Cantidad 5 mL
Temperatura de inflamación 175°C (347°F)
Punto de ignición 932°F
Olor Weak
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Fórmula lineal HCONH2
Presión de vapor 0.08mmHg (20°C), 30mmHg (129°C)
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 505995
Información de solubilidad Fully miscible in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 45.04g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0% (GC)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Formamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.