Learn More
Formamida, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10216600
Formamida, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10216600
1 L, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Código de producto. 10216600
Marca: Thermo Scientific Acros 205820010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75-12-7
Fórmula molecular CH3NO
Peso molecular (g/mol) 45.04
Número MDL MFCD00007941
Clave InChI ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
Nombre IUPAC formamida
SMILES NC=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Formamide
Punto de fusión 2.0°C to 3.0°C
Densidad 1.1330g/mL
Punto de ebullición 210.0°C
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 175°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4460 to 1.4480
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Gravedad específica 1.133
Fórmula lineal HCONH2
Viscosidad 3.75 mPa.s (20°C)
Beilstein 02, 26
Agua 0.05% max. (Coulometric)
Fieser 01,402; 02,201; 03,147
Índice Merck 15, 4265
Información de solubilidad Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with methanol, ethanol, acetone, acetic, acid, dioxane, ethylene glycol, u.s.p. glycerol,, phenol, slibhtly soluble in ether and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 45.04
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Analítica
Show More Show Less
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0467153 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number205820025,205820100,205820010,205821000
Número de loteA0460069 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/02/2024 Catalog Number205820025,205820100,205820010,205821000
Número de loteA0453796 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number205820025,205820100,205820010,205821000
Número de loteA0451517 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog Number205820025,205820100,205820010,205821000
Número de loteA0452319 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog Number205820025,205820100,205820010,205821000
compliance-icons
Product Identifier
  • Formamide
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Hazard Statement
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Precautionary Statement
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: formamide
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Formamida, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals >
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.