Learn More
Formamida, 99,6 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
EcoSafPak™ es un sistema de embalaje respetuoso con el medio ambiente fabricado con material 100 % reciclable por un proveedor certificado por SFI.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Formamide |
| Punto de fusión | 2.0°C to 3.0°C |
| Densidad | 1.56 (Air = 1.0) |
| Cantidad | 500 g |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Envase | Frasco de vidrio EcoSafPak™ |
| Forma física | Líquido |
| Índice de refracción | 1.4460 to 1.4480 (20°C, 589nm) |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.6% |
| Fórmula lineal | HCONH2 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Formamide
- Peligro
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Formamide