Learn More
Formamida, +99 %, para espectroscopía, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10696794
Formamida, +99 %, para espectroscopía, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10696794
1 L, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10696794
Marca: Thermo Scientific Acros 410760010
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para espectroscopía UV/VIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-12-7
Fórmula molecular CH3NO
Peso molecular (g/mol) 45.04
Número MDL MFCD00007941
Clave InChI ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
Nombre IUPAC formamida
SMILES NC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formamide
Punto de fusión 2.0°C to 3.0°C
Absorbancia 0.01 at 360nm, 0.01 at 400nm, 0.05 at 300nm, 0.2 at 280nm, 0.5 at 275nm
Densidad 1.1330g/mL
Punto de ebullición 210.0°C
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 175°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4460 to 1.4480
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Gravedad específica 1.133
Fórmula lineal HCONH2
Viscosidad 3.75 mPa.s (20°C)
Beilstein 02, 26
Agua 0.03% max. (Coulometric)
Fieser 01,402; 02,201; 03,147
Índice Merck 15, 4265
Información de solubilidad Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with methanol, ethanol, acetone, acetic, acid, dioxane, ethylene glycol, u.s.p. glycerol,, phenol, slibhtly soluble in ether and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 45.04
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Espectroscopia
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0464380 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/10/2024 Catalog Number410760025,410760010,410765000
Número de loteA0453479 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/09/2023 Catalog Number410760025,410760010,410765000
Número de loteA0429131 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/08/2023 Catalog Number410760025,410760010,410765000
Número de loteA0442055 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number410760025,410760010,410765000
Número de loteA0394260 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number410760025,410760010,410765000
RUO – Research Use Only
Título del producto
Formamida, +99 %, para espectroscopía, Thermo Scientific Chemicals >