Learn More
Formamida (biología molecular), Fisher BioReagents Código de producto.: 10440464
Formamida (biología molecular), Fisher BioReagents
Código de producto. 10440464
100 mL, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10440464
Marca: Fisher BioReagents
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para la secuenciación e hidratación de ácidos nucleicos
La formamida de uso en biología molecular se utiliza para la secuenciación e hibridación de ácido nucleico. Requiere un tratamiento previo con una resina de lecho mixto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-12-7
Fórmula molecular CH3NO
Peso molecular (g/mol) 45.04
Número MDL MFCD00007941
Clave InChI ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
Nombre IUPAC formamida
SMILES NC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formamide
pH 4 to 5
Punto de fusión 2°C
Absorbancia 0.1 max. at 280nm
Densidad 1.133g/cm³
Punto de ebullición 210°C
Cantidad 100 mL
Identificación Pass Test
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99 %
Fórmula lineal H2NCH:O
Presión de vapor 0.08mbar at 20°C
Viscosidad 3.75 mPa/s at 20°C
Índice Merck 15, 4265
Formula Weight (peso de la fórmula) 45.04
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Biología molecular
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Formamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Título del producto
Formamida (biología molecular), Fisher BioReagents >