Learn More
Formamida, grado de espectrofotometría, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11400670
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
4 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2000 ml
500 ml
11400670 500 mL 500 ml
11325148 100 mL 100 ml
11410670 4 x 500 mL 2000 ml
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11400670
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044066.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 75-12-7 | CH3NO | 45.04 g/mol
Formamide is used in the synthesis of medicine, animal glue and other organic compound. It is also used as a solvent which ionizes water-insoluble compounds. It is used as a softening agent for paper and fiber. It is widely used in the fields of the spice, dye, plastic as well as textile industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-12-7
Fórmula molecular CH3NO
Peso molecular (g/mol) 45.04
Número MDL MFCD00007941
Clave InChI ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
Nombre IUPAC formamida
SMILES NC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formamide
Punto de fusión 2°C
Color Incolora
Densidad 1.134 g/mL
Punto de ebullición 210°C
Cantidad 500 mL
Temperatura de inflamación 154°C (310°F)
Olor Ammonia-like
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4475
Fórmula lineal HCONH2
Beilstein 505995
Índice Merck 14,4237
Información de solubilidad Soluble in water (20mg/ml ),methanol,ethanol and acetone. Slightly soluble in ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 45.04
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Espectrofotometría