Learn More
Formamide, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™
123.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Descripción
- Para la desnaturalización de ácidos nucleicos antes del análisis
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Formamide |
Cantidad | 100 mL |
Temperatura de inflamación | 154.00°C |
Envase | Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha |
Gravedad específica | 1L = 1.13kg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 45.04 |
Grado | Ultrapuro |