Learn More
Ácido fórmico, al 85%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11406850
Click to view available options
Cantidad:
1000g
2500g
Formic acid is principally used as a preservative antibacterial agent in livestock feed, in dying textiles, tanning leather and electroplating. In the poultry industry, it is sometimes added with feed to kill E. coli bacteria. It acts as a reducing agent for the catalytic reduction of nitrate in water.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido fórmico se utiliza principalmente como agente antibacteriano conservante en la alimentación animal, en la coloración de tejidos y en la galvanoplastia. En la industria avícola, a veces se agrega con el alimento para eliminar la bacteria E. coli. Actúa como agente reductor para la reducción catalítica del nitrato en el agua.
Solubilidad
Miscible con agua, éter, acetona, acetato de etilo, glicerol, metanol y etanol. Parcialmente miscible con benceno, tolueno y xileno.
Notas
Higroscópico. Almacenar cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes abiertos deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-18-6
Fórmula molecular CH2O2
Peso molecular (g/mol) 46.025
Número MDL MFCD00003297
Clave InChI BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
Nombre IUPAC ácido fórmico
SMILES C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formic acid
Punto de fusión De 7 °C a 9 °C
Punto de ebullición De 100 °C a 101 °C
Fórmula lineal HCOOH
Número UN UN1779
Beilstein 1209246
Índice Merck 14,4241
Información de solubilidad Miscible with water,ether,acetone,ethyl acetate,glycerol,methanol and ethanol. Partially miscible with benzene,toluene and xylene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 46.03
Porcentaje de pureza 85%
Densidad 1,22
Cantidad 2500g
Temperatura de inflamación 50 °C (156 °F)
Índice de refracción 1,371
Sensibilidad Higroscópico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Formic acid, 85%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Formic acid