Learn More
Ácido fórmico, 99,0+%, Optima™ apto para LC/MS, Fisher Chemical
Código de producto. 10063427
Click to view available options
Cantidad:
0,5 ml
10AMP.
1mL.
2mL.
50mL
Envase:
Ampolla
Ampollas
Frasco de polietileno Nalgene™
Adecuado como aditivo de fase móvil para LC/MS y UHPLC/MS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-18-6
Fórmula molecular CH2O2
Número MDL 3297
Clave InChI BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
Nombre IUPAC ácido fórmico
Especificaciones
Absorbancia 0,01 UA máx. a 254 nm, 0,55 UA máx. a 230 nm, 0,85 UA máx. a 220 nm, 1,25 UA máx. a 210 nm
Nombre del producto químico o material Formic Acid
pH 2,1
Punto de fusión de 8 °C
Punto de ebullición de 101 °C
Color Incolora
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99.0 %
Fórmula lineal HCOOH
Índice Merck 15, 4269
SMILES C(=O)O
Peso molecular (g/mol) 46.025
Formula Weight (peso de la fórmula) 46.02
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Grado OPTIMA™ LC-MS
Densidad 1,220 g/cm³
Cantidad 2mL.
Envase Ampolla
Forma física Líquido
Residuos después de la evaporación 1 ppm máx.
Presión de vapor 44 mbar a 20 °C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Formic acid, OPTIMA LC/MS Grade (99.5%)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.