Especificaciones
| Absorbancia | 0,01 UA máx. a 254 nm, 0,55 UA máx. a 230 nm, 0,85 UA máx. a 220 nm, 1,25 UA máx. a 210 nm |
| Nombre del producto químico o material | Formic Acid |
| pH | 2,1 |
| Punto de fusión | 8 °C |
| Punto de ebullición | 101 °C |
| Color | Incolora |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | ≥99.0 % |
| Fórmula lineal | HCOOH |
| Índice Merck | 15, 4269 |
| SMILES | C(=O)O |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Formic acid, OPTIMA LC/MS Grade (99.5%)
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Formic acid